Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
G7017
Sigma-Aldrich
β-Glicuronidase
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
Sinônimo(s):
β-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Helix pomatia
tipo
Type HP-2
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
βA β-glicuronidase tipo H-2 de Helix pomatia é uma solução bruta de enzimas, derivada do suco gástrico do escargot. βCom frequência, β-glicuronidases derivadas de moluscos apresentam atividade de sulfatase. As duas atividades são úteis na hidrólise de metabólitos para análise toxicológica e de biomarcadores. Para obter uma visão mais ampla de nossa linha de produtos de β-glicuronidase e seus usos, visite nossa página sobre Análise de metabólitos de medicamentos
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
  • Preparo de amostras para LC/MS por meio da digestão de compostos conjugados de glicuronídeos para pesquisa toxicológica e de biomarcadores.
  • Remoção de conjugados de glicuronídeos, como, por exemplo, para o preparo de baicaleína.-
Ações bioquímicas/fisiológicas
A beta-glicuronidase endógena é uma enzima lisossômica envolvida na digestão de catabólitos modificados por glicuronídeos.
A beta-glicuronidase microbiana encontrada na microbiota pode causar a reabsorção de metabólitos por hidrólise de conjugados de glicuronídeos de metabólitos xenobióticos e endobióticos.
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
Características e benefícios
  • pH ideal 4,0-5,0.
  • pH ideal para sulfatase 6,2
  • Baixa atividade de sulfatase (<7.500 unidades/ml).
  • Suspensão de sulfato de amônio.
  • Beta-glicuronidase derivada de molusco.
  • Útil para hidrólise ácida de glicuronídeos em amostras de pH baixo.
Qualidade
Muitas β-glicuronidases derivadas de moluscos também apresentam atividade de sulfatase.
Ligação
Semelhante a G0876, mas produzida pela Sigma.
Definição da unidade
Definição da unidade de sulfatase: Uma unidade de sulfatase hidrolisa 1,0 μmol de p-nitrocatecol sulfato por hora em pH 5,0 a 37 ºC.
Uma unidade Sigma ou unidade modificada de Fishman libera 1,0 μg de fenolftaleína do glicuronídeo de fenolftaleína por h a 37 °C em pH 5,0 (ensaio de 30 min).
forma física
Solução aquosa com cerca de 1,0 M de sulfato de amônio com 3 mM de azida sódica como conservante.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W Dennis Ulrey et al.
Journal of AOAC International, 96(4), 917-924 (2013-09-05)
A multilaboratory study of AOAC Official Method 2011.23 was performed to satisfy requirements for Final Action status through the AOAC expert review panel process. The study included nine collaborating laboratories from the United States, Canada, Brazil, and The Netherlands. Five
B De Roos et al.
Journal of internal medicine, 244(6), 451-460 (1999-01-20)
To determine the absorption and urinary excretion of the cholesterol-raising coffee diterpenes cafestol and kahweol in humans. Nine healthy ileostomists consumed a dose of one, two or three cups of French-press coffee together with a standardized breakfast on three separate
Jack R T Darby et al.
The Journal of physiology, 597(20), 5063-5077 (2019-09-05)
Substrate restriction during critical developmental windows of gestation programmes offspring for a predisposition towards cardiovascular disease in adult life. This study aimed to determine the effect of maternal resveratrol (RSV) treatment in an animal model in which chronic fetal catheterisation
Jie Xing et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 593-600 (2005-05-17)
The stability of baicalin in buffered aqueous solutions at different pHs and in biological fluids, including plasma, urine and tissue homogenates, were investigated in vitro. Structures of the degradation products of baicalin were elucidated by liquid chromatography-electrospray ion trap mass
Madalina Neacsu et al.
Molecular nutrition & food research, 61(3) (2016-07-01)
Phytophenols present in cereals are metabolised to compounds that could be partly responsible for the reduced risk of chronic diseases and all-cause mortality associated with fibre-rich diets. The bioavailability, form and in vivo concentrations of these metabolites require to be
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver