Documentos Principais
G7770
Sigma-Aldrich
β-Glicuronidase
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Sinônimo(s):
β-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
tipo
Type HP-2S
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • in the treatment of heparinized plasma sample for the hydrolysis of glucuronic acid-conjugated metabolites
  • in the pre-treatment of plasma sample for the determination of 1′-hydroxymidazolam (1′-OHMDZ)
  • for the treatment of bile samples from rainbow trouts for the hydrolysis of glucuronate and sulfate metabolites
  • in treating the cells from the sporulation media for the complete digestion of the cell walls of asci
β-glucuronidase was used in enzymic hydrolysis of tissue homogenates for liquid chromatography-electrospray ion trap mass spectrometry (LC/MSn) analysis, to study the structures of degradation products of baicalin. It is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Qualidade
Muitas β-glicuronidases derivadas de moluscos também apresentam atividade de sulfatase.
Definição da unidade
Definição da unidade de sulfatase: Uma unidade de sulfatase hidrolisa 1,0 μmol de p-nitrocatecol sulfato por hora em pH 5,0 a 37 ºC.
Uma unidade Sigma ou unidade modificada de Fishman libera 1,0 μg de fenolftaleína do glicuronídeo de fenolftaleína por h a 37 °C em pH 5,0 (ensaio de 30 min).
forma física
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pharmacokinetics of intravenous and oral midazolam in plasma and saliva in humans: usefulness of saliva as matrix for CYP3A phenotyping
Link B, et al.
British Journal of Clinical Pharmacology, 66(4), 473-484 (2008)
Determination of trimipramine and its demethylated and hydroxylated metabolites in plasma by gas chromatography?mass spectrometry
Eap CB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 652(1), 97-103 (1994)
Food Biotechnology, 93(9) (2000)
Ian M Ehrenreich et al.
Nature, 464(7291), 1039-1042 (2010-04-16)
Most heritable traits, including many human diseases, are caused by multiple loci. Studies in both humans and model organisms, such as yeast, have failed to detect a large fraction of the loci that underlie such complex traits. A lack of
Identification and dose dependency of ibuprofen biliary metabolites in rainbow trout
Brozinski JM, et al.
Chemosphere, 93(9), 1789-1795 (2013)
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver