Documentos Principais
G8885
Sigma-Aldrich
β-Glicuronidase
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Sinônimo(s):
β-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
tipo
Type H-3
Nível de qualidade
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Aplicação
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • to convert isoflavone conjugates to their aglycone forms in urine and soymilk samples for high performance liquid chromatography (HPLC) detection
  • as a component in the protoplasting solution
  • for the generation of aromatic and phenolic compounds from the plasma and urine samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
  • to hydrolyze glucuronide and sulfate conjugated metabolites in fecal samples
β-glucuronidase was used in the measurement of aromatization by a urine technique suitable for the evaluation of aromatase inhibitors in vivo.
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Ações bioquímicas/fisiológicas
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Qualidade
Muitas β-glicuronidases derivadas de moluscos também apresentam atividade de sulfatase.
Definição da unidade
Definição da unidade de sulfatase: Uma unidade de sulfatase hidrolisa 1,0 μmol de p-nitrocatecol sulfato por hora em pH 5,0 a 37 ºC.
Uma unidade Sigma ou unidade modificada de Fishman libera 1,0 μg de fenolftaleína do glicuronídeo de fenolftaleína por h a 37 °C em pH 5,0 (ensaio de 30 min).
forma física
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A metabolite profiling approach to identify biomarkers of flavonoid intake in humans
Loke WM, et al.
The Journal of Nutrition, 139(12), 2309-2314 (2009)
The zrfA and zrfB genes of Aspergillus fumigatus encode the zinc transporter proteins of a zinc uptake system induced in an acid, zinc-depleted environment
Vicentefranqueira R, et al.
Eukaryotic Cell, 4(5), 837-848 (2005)
S Jacobs et al.
Journal of enzyme inhibition, 4(4), 315-325 (1991-01-01)
By modification of a recently developed method for separation of radio-labelled urinary oestrogens we were able to separate oestrogen metabolites and measure their isotope ratios in urine following injections of [3H]delta 4-androstenedione and [14C]oestrone. This method provides a useful tool
Equol producer status, salivary estradiol profile and urinary excretion of isoflavones in Irish Caucasian women, following ingestion of soymilk
Hall MC, et al.
Steroids, 72(1), 64-70 (2007)
Andrew M Jenner et al.
Free radical biology & medicine, 38(6), 763-772 (2005-02-22)
Phenolic compounds are not completely absorbed in the small intestine and so enter the colon, where they might exert physiological effects. To identify phenolics that are present in normal human colon, fecal water was prepared from 5 free-living volunteers with
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver