539136
Protease Inhibitor Cocktail IV
liquid, for the inhibition of serine proteases, cysteine proteases, aspartic proteases and metalloproteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Protease Inhibitor Cocktail Set IV, The Protease Inhibitor Cocktail Set IV controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
aspartic-, cysteine-, metallo-, and serine-proteases
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - Information refers to the main ingredient.