539132
Protease Inhibitor Cocktail II
lyophilized, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine, metalloproteases and aminopeptidases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Protease Inhibitor Cocktail Set II, The Protease Inhibitor Cocktail Set II controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
1 set (1 vial of protease inhibitor cocktail plus 1 vial of 1.0 ml DMSO)
5 sets (5 vials of protease inhibitor cocktail plus 5 vials of 1.0 ml DMSO)
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aspartic, cysteine, serine, and metalloproteases as well as aminopeptidases
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C