P0044
Phosphatase Inhibitor Cocktail 3
DMSO solution, for the inhibition of protein phosphatase 2A, alkaline phosphatases, protein phosphatases 1 and 2A, DMSO solution
Sinônimo(s):
Phosphatase inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coquetel inibidor de fosfatase 3, DMSO solution
Formulário
DMSO solution
Nível de qualidade
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
O coquetel inibidor de fosfatase melhora a produção de proteínas intactas por meio da adição de inibidores de enzimas que modificam as proteínas presentes nos extratos celulares. Este produto foi testado em extratos de tecidos animais, incluindo placenta humana e fígado bovino, e em extratos de células A431, CHO e U937. Ele foi otimizado e testado quanto a isoenzimas L de fosfatase alcalina conforme medido por pNPP e quanto a proteínas serina/treonina fosfatases.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Esta mistura contém componentes individuais com propriedades inibitórias específicas. A cantaridina inibe a proteína fosfatase 2A. O oxalato de (-)-p-bromolevamisol inibe isoformas L de fosfatases alcalinas. A caliculina A inibe proteínas fosfatases 1 e 2A.
Atenção
Conforme fornecido, este produto é estável por quatro anos na temperatura de armazenamento recomendada de 2-8 °C.
Nota de preparo
Esse coquetel é fornecido como uma solução transparente em dimetilsulfóxido. Recomenda-se a diluição do coquetel a 1 ml de coquetel por 500 mg de proteína extraída de tecidos ou células. Em geral, utiliza-se uma concentração final de 1% (v/v), o que inibe as atividades de fosfatase encontradas no sobrenadante de 27.000 x g de placenta humana e fígado bovino e no sobrenadante de 100.000 x g de extratos de A431, CHO e U937.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Jinglin L Xie et al.
Nature communications, 8(1), 499-499 (2017-09-13)
The capacity to coordinate environmental sensing with initiation of cellular responses underpins microbial survival and is crucial for virulence and stress responses in microbial pathogens. Here we define circuitry that enables the fungal pathogen Candida albicans to couple cell cycle
Tetsuro Ikegami et al.
PLoS pathogens, 5(2), e1000287-e1000287 (2009-02-07)
Rift Valley fever virus (RVFV) (genus Phlebovirus, family Bunyaviridae) is a negative-stranded RNA virus with a tripartite genome. RVFV is transmitted by mosquitoes and causes fever and severe hemorrhagic illness among humans, and fever and high rates of abortions in
Changyi Ji et al.
Autophagy, 15(7), 1199-1213 (2019-02-13)
A major cellular catabolic pathway in neurons is macroautophagy/autophagy, through which misfolded or aggregation-prone proteins are sequestered into autophagosomes that fuse with lysosomes, and are degraded. MAPT (microtubule-associated protein tau) is one of the protein clients of autophagy. Given that
Sunandini Chandra et al.
FEBS letters, 593(15), 1927-1943 (2019-06-12)
Connivance of cellular factors during virus-host cell membrane fusion is poorly understood. We have recently shown that cellular villin plays an important role during membrane fusion of reconstituted Sendai virosomes with hepatocytes. Here, we employed villin-null Chinese Hamster Ovary (CHO)
Zhang Xiao Ying et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016-11-03)
This study was performed to further our understanding of the biological and genetic basis of follicular lymphoma and to identify potential novel therapy targets. We analyzed previously generated whole exome sequencing data of 23 follicular lymphoma cases and one transformed