Merck
Coquetéis inibidores de fosfatases e proteases
Proteínas em solução
Os coquetéis inibidores de fosfatases e proteases são usados para impedir a proteólise e a desfosforilação de proteínas durante a extração, preparo da amostra e análise. Vários coquetéis inibidores de fosfatases e proteases, bem como inibidores individuais, estão disponíveis para prevenir a degradação da amostra e preservar o estado nativo das proteínas durante o preparo de amostras. Os nossos coquetéis inibidores são projetados e otimizados para tecidos específicos, incluindo de mamíferos, plantas, bactérias e leveduras.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
COQUETÉIS INIBIDORES DE FOSFATASES E PROTEASES
Na sinalização celular, as proteínas-alvo são fosforiladas por proteínas quinases que transferem um grupo fosfato para sítios específicos e são removidas por fosfatases de proteínas endógenas na lise celular. Os inibidores de fosfatases ajudam a preservar a atividade e o estado das fosfoproteínas durante a lise celular e a extração de proteínas. Os inibidores de fosfatases são personalizados para uso de amplo espectro, oferecem proteção contra classes específicas de fosfatases e são adequados para uso com lisados celulares e extratos de tecidos, inclusive amostras que contêm detergentes.
Na expressão e isolamento de proteínas, as proteases endógenas rapidamente degradam amostras proteicas, reduzindo a qualidade e a quantidade das suas amostras de proteínas necessárias para caracterização e análise. Os coquetéis inibidores de proteases e os inibidores de proteases altamente específicos garantem a integridade das proteínas durante a sua extração e preparo. Os inibidores de proteases são adequados para diversos tipos de amostras, incluindo extratos de células bacterianas, células de mamíferos, extratos de tecidos, células vegetais, extratos de tecidos, extratos de leveduras e fungos. Proteja os seus preparados proteicos contra proteases comuns, incluindo proteases de serina, metaloproteases, proteases de cisteína, aminopeptidases e proteases aspárticas.
Coquetéis inibidores de fosfatases e proteases ReadyShield®
Os coquetéis inibidores ReadyShield® são formulados para não congelarem, de modo a poderem ser usados diretamente do congelador. Além deste formato pronto para uso, os coquetéis inibidores ReadyShield® também oferecem os seguintes recursos e opções:
  • coquetéis inibidores de proteases, fosfatases ou combinados disponíveis
  • Adequados para uso com diversos tipos de amostras
  • Transparência quanto a quais inibidores estão incluídos em cada coquetel
Para saber mais sobre os nossos coquetéis inibidores de fosfatases e proteases ReadyShield®, explore a nossa página de perguntas frequentes da marca ReadyShield®, que inclui uma tabela de seleção conveniente para ajudar você a escolher o produto ReadyShield® certo para as necessidades do seu fluxo de trabalho.
Coquetéis inibidores cOmplete™ da Roche
A Roche oferece uma ampla gama de coquetéis inibidores de proteases convenientes, bem como reagentes de lise otimizados para garantir o rendimento máximo de proteínas intactas e funcionais.