Géis e tampões para eletroforese de proteínas
A eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE) e SDS-PAGE são técnicas comuns utilizadas para separação de proteínas. Os géis de proteína podem ser moldados manualmente ou comprados como géis pré-moldados para maior conveniência. A porcentagem de acrilamida no gel afeta a resolução das bandas de proteínas, com maiores porcentagens de acrilamida sendo úteis para a resolução de proteínas de baixo peso molecular e menores porcentagens de acrilamida sendo úteis na resolução de bandas de proteínas de maior peso molecular. Os géis pré-moldados em gradiente abrangem uma gama mais ampla de tamanhos de peso molecular. Reagentes para géis moldados manualmente, géis pré-moldados e tampões de corrida em pó estão disponíveis para suprir as necessidades do seu laboratório.
Recursos de produtos relacionados
Artigo: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using a Bio-Rad Electrophoresis System
Artigo: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using an Invitrogen XCell Surelock® Mini-Cell Electrophoresis System
Protocolo: Protein Blotting Handbook
Brochura: Western Blotting Workflow
Artigo: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Géis bis-tris pré-moldadosmPAGE®
Os géis pré-moldados bis-tris mPAGE® proporcionam excelente resolução de proteínas a um preço acessível. Oferecendo alta resolução de bandas de proteínas, os géis mPAGE® requerem tempos de corrida mais curtos e são compatíveis com volumes grandes de amostra, o que torna os géis pré-moldados mPAGE® uma valiosa ferramenta para a pesquisa de proteínas.
Características:
- Resolução pronta para publicação por uma fração do custo
- Compatível com tanques de eletroforese populares
- Até 80 μl de amostra por poço
- Transferência eficiente de western blot por via úmida e semisseca
- Tempo de corrida até 15 minutos menor
- O pH neutro impede modificações das proteínas
- Durável para evitar rasgos durante o processamento após a eletroforese
- Excelente compatibilidade com os equipamentos e tanques populares de corrida em gel, incluindo Thermo/Invitrogen, Bio-Rad® e outros
Soluções para moldagem de géis bis-tris Bismix™
Molde os seus próprios géis de poliacrilamida usando os kits e soluções bis-tris TurboMix™. Os kits de moldagem de gel bis-tris TurboMix™ eliminam a variabilidade e a demora de preparo dos géis moldados manualmente, fornecendo soluções tampão pré-misturado e de acrilamida.
Características:
- Soluções tampão de acrilamida pré-misturadas e prontas para despejar que reduzem o tempo prático de preparo
- O protocolo Quick Cast permite a polimerização simultânea dos géis de resolução e empilhamento
- Condições de corrida em pH neutro resultam em menos modificações proteicas e em bandas mais nítidas em comparação com os géis de Tris-glicina padrão
- Dilua facilmente para obter qualquer concentração de gel de acrilamida entre 8% e 15%, para separar proteínas de tamanho entre 6 kDa e 400 kDa
- Eletroforeses em apenas 20 minutos
- Maior vida útil do gel moldado (3 a 4 semanas, com armazenamento adequado)
Tampões de corrida para géis bis-tris
Dois tampões que podem ser usados como tampões de corrida para géis de SDS-PAGE: MES e MOPS. O MES tem um valor de pKa mais baixo que o MOPS, o que possibilita tempos de corrida mais rápidos. O tampão MES proporciona melhor separação de proteínas com pesos moleculares menores, enquanto o tampão MOPS proporciona melhor separação com pesos moleculares maiores. Os tampões em pó com SDS MDS e MOPS estão disponíveis para um preparo rápido e fácil de tampões de corrida para eletroforese de proteínas em gel.
Outros reagentes para verter géis manualmente
Os géis para PAGE e SDS-PAGE podem ser moldados manualmente usando acrilamida/bisacrilamida com TEMED e persulfato de amônio para polimerizar o gel. Os reagentes são preparados, misturados e, em seguida, despejados entre duas placas de vidro para polimerizar. A acrilamida e a bisacrilamida são neurotóxicas em solução, e por isso deve-se ter cuidado para evitar o contato direto. TEMED, persulfato de amônio e bisacrilamida e acrilamida em pó ou em solução de alta pureza estão disponíveis para géis moldados manualmente.