Key Documents
P8340
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
Sinônimo(s):
Mistura de inibidores de protease
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Coquetel Inibidor de Protease, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
fonte biológica
bovine lung
Nível de qualidade
forma
DMSO solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Protease Coquetel de inibidores para extratos de células e tecidos de mamíferos, em solução DMSO. Ele contém seis componentes individuais para inibir serina, cisteína, proteases ácidas e aminopeptidases.
Especificidade
Inibe serino-, cisteíno-proteases a e proteases ácidas, bem como aminopeptidases.
Aplicação
Ideal para uso como componente de buffer durante a sonicação, tampão de lise e buffer RIPA
Oferece proteção contra a atividade enzimática endógena em extratos de células e tecidos
Ações bioquímicas/fisiológicas
A mistura contém componentes individuais, incluindo 104 mM de AEBSF, 80 μM de aprotinina, 4 mM de bestatina, 1,4 mM de E-64, 2 mM de leupeptina e 1,5 mM de pepstatina A. Cada componente tem propriedades inibitórias específicas. O AEBSF e a aprotinina atuam para inibir serino-proteases, incluindo tripsina, quimiotripsina e plasmina, dentre outras. A bestatina inibe as aminopeptidases. A E-64 age contra as cisteíno-proteases. A leupeptina age contra as serino- e cisteíno-proteases. A pepstatina A inibe as proteases ácidas.
Características e benefícios
Inibição de amplo espectro: inibe várias classes de proteases e aminopeptidases
Armazenamento estável: fornecido como uma solução em DMSO, permitindo o armazenamento a longo prazo a -20 °C
Desempenho consistente: solução pronta para uso
Componentes
AEBSF
Aprotinina
Bestatina
E-64
Leupeptina
Pepstatina A
Atenção
Este coquetel deve ser armazenado a -20 ºC.
Nota de preparo
Um ml desta solução-coquetel é recomendado para inibição das enzimas endógenas encontradas em 100 ml de lisado de 20 g de fígado bovino ou 10 ml de lisado de células de ovário de hamster chinês (CHO). Este produto é fornecido como uma solução em DMSO.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
A transgenic rat that develops Alzheimer's disease-like amyloid pathology, deficits in synaptic plasticity and cognitive impairment.
Liu L et al
Neurobiology of Disease, 31(1), 46-57 (2008)
Signaling through extracellular signal-regulated kinase is required for spermatogonial proliferative response to stem cell factor.
Dolci S et al
The Journal of Biological Chemistry, 276(43), 40225-40233 (2001)
Acceleration and persistence of neurofibrillary pathology in a mouse model of tauopathy following anesthesia.
Planel E et al
Faseb Journal, 23(8), 2595-2604 (2009)
Megan D Schertzer et al.
Molecular cell, 75(3), 523-537 (2019-07-02)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) cause Polycomb repressive complexes (PRCs) to spread over broad regions of the mammalian genome. We report that in mouse trophoblast stem cells, the Airn and Kcnq1ot1 lncRNAs induce PRC-dependent chromatin modifications over multi-megabase domains. Throughout the
Nico A Contreras et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007890-e1007890 (2019-06-21)
Cytomegalovirus (CMV) is a ubiquitous herpesvirus infecting most of the world's population. CMV has been rigorously investigated for its impact on lifelong immunity and potential complications arising from lifelong infection. A rigorous adaptive immune response mounts during progression of CMV
Conteúdo relacionado
Research evaluating immune checkpoints may help identify those likely to benefit from PD-1/PD-L1 immunotherapy and reveal new immunotherapy targets for future investigation. See how the MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 2 was used to multiplex immune checkpoint molecules for NSCLC research.