S8820
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, For General Use
Sinônimo(s):
Comprimidos inibidores da protease
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Produtos recomendados
Nome do produto
Comprimidos inibidores de protease SIGMAFAST™, For General Use
fonte biológica
bovine lung
bovine milk
Formulário
tablet
solubilidade
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O uso dos comprimidos inibidores da protease SIGMAFAST não é aconselhado com produtos HIS-Select® ou outros produtos de cromatografia de afinidade com metal imobilizado (IMAC). Esses comprimidos contêm EDTA, que é um quelante de metal e pode potencialmente remover íons metálicos desses produtos de afinidade.
SIGMAFAST™ Os comprimidos inibidores de protease são uma formulação de comprimido solúvel em água projetada para inibir as proteases de serina e cisteína, proteases aspárticas a metaloproteases. Um comprimido pode produzir 100 ml de coquetel e pode inibir proteases presentes em até 20 g de extrato celular.
Especificidade
Inibe as proteases de serina e cisteína, proteases aspárticas a metaloproteases.
Aplicação
Estes comprimidos foram otimizados e testados para uso geral. Eles foram usados em várias aplicações, incluindo a coleta de traqueias em combinação com o tampão de ensaio de radioimunoprecipitação gelado para determinar o destino da célula basal traqueal e a homogeneização de tecidos pulmonares de ratos para análise de western blot.
Os comprimidos inibidores da protease SIGMAFAST foram usados:
- para lavar sêmen bruto para análise de proteínas de membrana
- em uma solução para incubar células T CD4+ para obter lisados totais de células para análises de western blot
- como componente de tampão NP-40 para homogeneizar o tecido da medula espinhal no epicentro da lesão para realizar análise de western blot
- como componente em tampão de radioimunoprecipitação (RIPA) para homogeneizar o tecido da medula espinhal no centro da lesão para detectar neuregulina-1 beta 1 (Nrg-1ß1) em amostras de tecido da medula espinhal com ensaio imunoenzimático (ELISA).
Características e benefícios
- Inibição de protease de amplo espectro: inibe serina, cisteína, aspártico e metaloproteases, tornando-o uma solução versátil para a inibição de protease em várias aplicações.
- Formulação em comprimido solúvel em água: fácil de usar e preparar, com um comprimido produzindo 100 ml de coquetel.
- Contém um coquetel de inibidores de protease: fornece uma solução abrangente e eficaz para a inibição da protease.
- Testado e otimizado para uso geral: desempenho e confiabilidade comprovados para uma ampla gama de aplicações.
Componentes
AEBSF, 2 mM
Aprotinina, 0,3 μM
Bestatina, 130 μM
EDTA, 1 mM
E-64, 14 μM
Leupeptina, 1 μM
Aprotinina, 0,3 μM
Bestatina, 130 μM
EDTA, 1 mM
E-64, 14 μM
Leupeptina, 1 μM
Quantidade
Um comprimido faz 100 ml de coquetel. Recomenda-se um ml para a inibição de proteases equivalentes a 1 mg de pancreatina da USP. Recomenda-se um comprimido para a inibição de proteases presentes em, no máximo, 20 g de extrato celular.
forma física
Comprimido que é solúvel em água.
Outras notas
Para uso em P&D apenas. Não destinado ao uso em medicamentos, doméstico ou outros. Consulte a Folha de Dados de Segurança para obter informações sobre riscos e práticas seguras de manuseio.
Informações legais
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Tingting Wang et al.
BMC cancer, 17(1), 719-719 (2017-11-09)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is an early event in tumour invasion and metastasis, and widespread and distant metastasis at early stages is the typical biological behaviour in small cell lung cancer (SCLC). Our previous reports showed that high expression of the
Tran Hong Nha Nguyen et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(11), 1140-1155 (2012-07-31)
Root hairs are single hair-forming cells on roots that function to increase root surface area, enhancing water and nutrient uptake. In leguminous plants, root hairs also play a critical role as the site of infection by symbiotic nitrogen fixing rhizobia
Nihar J Mehta et al.
Free radical biology & medicine, 101, 44-52 (2016-11-05)
The dopamine oxidation product cysteinyl-dopamine has attracted attention as a contributor to the death of dopaminergic neurons in Parkinson's disease. Treatment of cysteinyl-dopamine with hypochlorite yields an even more cytotoxic product. This product has potent redox-cycling activity and initiates production
Jan Philipp Novotný et al.
PeerJ, 5, e3789-e3789 (2017-10-05)
Meidan Goldfinger et al.
European journal of immunology, 41(2), 491-502 (2011-01-27)
Plasma cells (PCs) secrete copious levels of immunoglobulins. To achieve this, their endoplasmic reticulum (ER) undergoes expansion in a process that requires continuous ER stress and activation of the unfolded protein response. It is important that protein synthesis, the driver