539131
Protease Inhibitor Cocktail I
lyophilized, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine, metalloproteases and aminopeptidases
Sinônimo(s):
Protease Inhibitor Mix, Protease inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Protease Inhibitor Cocktail Set I, A cocktail of five protease inhibitors that will inhibit a broad range of proteases and esterases. Supplied with a data sheet.
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- cold radioimmunoprecipitation assay (RIPA) buffer to prepare cell lysates for western blotting
- RIPA lysis buffer to extract total protein from rat liver tissues and AML12 cells
- sucrose solution to homogenize mice cortices for myelin isolation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Protease Inhibitor Cocktails offer protection of target protein against degradation in crude extracts
- Ready for reconstitution
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3