Documentos
539134
Millipore
Protease Inhibitor Cocktail III
EDTA-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, and serine proteases and aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
Sinônimo(s):
Coquetel inibidor de protease III, Mistura de inibidores de protease sem EDTA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Conjunto de coquetel de inibidores de protease III, livre de EDTA, Protease inhibitor cocktail III, EDTA-free for inhibiting aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Obs.: disponível como 1 × 1 ml ou como um conjunto de 5 × 1 ml.
Este coquetel inibidor de proteases é um coquetel especialmente formulado de seis inibidores de protease com ampla especificidade para inibição de proteases de serina, aspártica e de cisteína, além de aminopeptidases. O uso desse coquetel é recomendado com extratos de células e tecidos de mamíferos, mas ele também é adequado para extratos bacterianos. Ele é fornecido em um único frasco ou como um conjunto de 5 frascos. Cada frasco contém 1 ml de coquetel inibidor de protease solubilizado em DMSO com uma pequena quantidade de água.
Especificidade
Inibe um amplo espectro de proteases de serina, cisteína e proteases aspárticas, bem como aminopeptidases.
Aplicação
O conjunto de coquetel de inibidores de protease III, livre de EDTA, foi utilizado:
  • como componente no reagente de lise CelLytic MT ou no tampão de lise para homogeneizar organoides renais para análise por imunoblot
  • como componente no tampão de homogeneização para homogeneizar tecido muscular do quadríceps femoral de camundongo picado
  • em tampão de lise para extrair proteínas para imunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Os coquetéis de inibidores de protease e os inibidores de protease especializados desempenham um papel crucial em diversos estudos proteômicos realizados por cientistas. Esses estudos abrangem expressão e caracterização de proteínas, descoberta de biomarcadores, identificação de modificações pós-traducionais, perfilagem de expressão de proteínas e medição quantitativa de proteínas. A inclusão de um coquetel de inibidores de protease ou de um inibidor de protease específico garante a preservação da integridade das proteínas, permitindo uma análise precisa e uma caracterização completa das amostras.
Características e benefícios
  • Livre de EDTA: recomendado para aplicações IMAC.
  • Flexível: compatível com extratos bacterianos, extratos de células de mamíferos e extratos de tecidos.
  • Rápido: não há tempo de espera para a dissolução dos comprimidos.
  • Econômico: formato pronto para uso que reduz o desperdício.
  • Eficaz: um ml é suficiente para aproximadamente 20g de tecido.
  • Completo: contém seis inibidores de protease para inibir proteases aspárticas, cisteínas, serinas e aminopeptidases.
Advertência
Toxicidade: Irritante (B)
Reconstituição
Após o descongelamento inicial, separe alíquotas e congele (-20 °C).
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel S Levic et al.
The Journal of cell biology, 219(4) (2020-04-25)
Epithelial cell physiology critically depends on the asymmetric distribution of channels and transporters. However, the mechanisms targeting membrane proteins to the apical surface are still poorly understood. Here, we performed a visual forward genetic screen in the zebrafish intestine and
Olga Vasiljeva et al.
Scientific reports, 10(1), 5894-5894 (2020-04-05)
Proteases have been implicated in the development of many pathological conditions, including cancer. Detection of protease activity in diseased tissues could therefore be useful for diagnosis, prognosis, and the development of novel therapeutic approaches. Due to tight post-translational regulation, determination
Cao Chen et al.
Medical microbiology and immunology, 209(1), 81-94 (2019-11-14)
Activation of complement system in central nervous system (CNS) of the patients suffering from prion diseases or animal models infected with prion agents experimentally is reported repeatedly, but which pathways are involved in the complement system during prion infection is
Bruno E Rojas et al.
Journal of experimental botany, 72(7), 2514-2524 (2020-12-15)
Phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) plays a crucial role in gluconeogenesis. In this work, we analyze the proteolysis of Arabidopsis thaliana PEPCK1 (AthPEPCK1) in germinating seedlings. We found that the amount of AthPEPCK1 protein peaks at 24-48 h post-imbibition. Concomitantly, we observed
Wei-Ling Wang et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 318(4), F956-F970 (2020-02-25)
Aquaporin-2 (AQP2) is a vasopressin-regulated water channel protein responsible for osmotic water reabsorption by kidney collecting ducts. In response to vasopressin, AQP2 traffics from intracellular vesicles to the apical plasma membrane of collecting duct principal cells, where it increases water