539128
Protease Inhibitor Kit
solid, for the inhibition of serine, cysteine, trypsin-like, aspartic and chymotrypsin proteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Protease Inhibitor Set, The Protease Inhibitor Set controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Advertência
Outras notas
Murao, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 349.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Peptide Res.40, 233.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Brass, L.F., and Shaltil, S.J. 1988. J. Biol. Chem.263, 5210.
Barrett, A.J., et al. 1982. Biochem. J.201, 189.
Hanada, K. 1978. Agric. Biol. Chem.42, 523.
Umezawa, H., 1976. Methods Enzymol.45, 678.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Shaw, E. 1967. Methods Enzymol.11, 677.
Shaw, E., et al. 1965. Biochemistry4, 2219.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials