539133
Protease Inhibitor Cocktail VI
liquid, for the inhibition of proteases and esterases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Protease Inhibitor Cocktail Set VI, The Protease Inhibitor Cocktail Set VI controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This cocktail is provided as a single vial of 1 ml, or as a package of 5 x 1 ml vials. Each vial contains the inhibitors solubilized in DMSO at the following concentrations:
Especificidade
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aspartic, cysteine, serine, and metalloproteases as well as aminopeptidases.
Advertência
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C