Documentos Principais
G0762
Sigma-Aldrich
β-Glicuronidase
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
Sinônimo(s):
β-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Helix pomatia
Nível de qualidade
tipo
Type H-3AF
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥60,000 units/mL
Impurezas
≤1,000 unit/mL Sulfatase
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Ações bioquímicas/fisiológicas
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
Qualidade
Muitas β-glicuronidases derivadas de moluscos também apresentam atividade de sulfatase.
Ligação
A further processing of Type H-3 to remove agglutinin.
Definição da unidade
Definição da unidade de sulfatase: Uma unidade de sulfatase hidrolisa 1,0 μmol de p-nitrocatecol sulfato por hora em pH 5,0 a 37 ºC.
Uma unidade Sigma ou unidade modificada de Fishman libera 1,0 μg de fenolftaleína do glicuronídeo de fenolftaleína por h a 37 °C em pH 5,0 (ensaio de 30 min).
forma física
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
W Lechner et al.
Acta endocrinologica, 109(2), 266-268 (1985-06-01)
Unconjugated and total oestriol (E3) have been determined in saliva (S) and plasma (P) by radioimmunoassay using a highly specific antiserum against E3. Total oestrogens (E = E1 + E2 + E3) in urine were analysed by the Kober-Ittrich method.
G Cassinelli et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1424-1432 (2013-03-08)
The activity of heparanase is responsible for heparan sulfate cleavage, thus resulting in the release of heparan sulfate-bound growth factors. Since heparanase activity is upregulated in several tumor types and is implicated in the malignant behavior, the enzyme is regarded
Kenneth K C Bramwell et al.
The Journal of clinical investigation, 124(1), 311-320 (2013-12-18)
Lyme disease, caused by the spirochete Borrelia burgdorferi, is the most prevalent arthropod-borne illness in the United States and remains a clinical and social challenge. The spectrum of disease severity among infected patients suggests that host genetics contribute to pathogenic
Tracey B Tucker Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 288(51), 36302-36311 (2013-11-13)
Klotho (KL) is an age-regulating protein named after the Greek goddess who spins the thread of life. Mice deficient in KL are normal throughout development, but rapidly degenerate and display a variety of aging-associated abnormalities that eventually lead to decreased
Regina Goetz et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 14(3), 166-180 (2013-02-14)
Fibroblast growth factors (FGFs) mediate a broad range of functions in both the developing and adult organism. The accumulated wealth of structural information on the FGF signalling pathway has begun to unveil the underlying molecular mechanisms that modulate this system
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver