Documentos Principais
1.12994
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for residue analysis
Sinônimo(s):
Florisil® (0.150-0.250 mm)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
215-681-1
Nível de qualidade
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
chave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
Appearance: passes test
Identity (Si): passes test
Identity (Magnesium): passes test
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company