03286
Florisil®
for the determination of hydrocarbon acc. to ISO 9377-2
About This Item
Produtos recomendados
grau
standard
descrição
ratio of stearyl stearate peakarea <= 1.0 treated/untreated
recovery rate >= 80%
Formulário
powder
qualidade
for the determination of hydrocarbon acc. to ISO 9377-2
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
289 m2/g
Matriz
Magnesium silicate hydrate
Grupo ativo da matriz
magnesium silicate hydrate
tamanho de partícula
60-100 mesh
tamanho de poro
60 Å mean pore size
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
chave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?