Documentos Principais
69246
Supelco
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN 14039 and ISO 16703
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
100
200
Agency
EN 14039
ISO 16703
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.686 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
petroleum
formato
multi-component solution
Nota de análise
Contains Mineral oil type A and B diluted with n-heptane; contains n-decane and n-tetracontane as internal standards.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Florisil® for the determination of hydrocarbon acc. to ISO 9377-2
Supelco
03286
Florisil®
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (2012)