288705
Florisil® Inorganic Sorbent
<200 mesh, fine powder
Sinônimo(s):
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Florisil®, <200 mesh, fine powder
grau
standard
Nível de qualidade
Formulário
fine powder
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
289 m2/g
Matriz
Magnesium silicate hydrate
Grupo ativo da matriz
magnesium silicate hydrate
tamanho de partícula
<200 mesh
<74 μm
tamanho de poro
60 Å mean pore size
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
chave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as column packing material in column chromatography
- as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography, adsorption column chromatography
- in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?