Key Documents
239313
Sigma-Aldrich
Sulfato de sódio
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
forma
granular
Impurezas
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
perda
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
O sulfato de sódio (anidro) pode ser usado como catalisador na síntese de oxima de 1,3-diaril-2-propen-1-ona por condensação de 1,3-diaril-2-propen-1-ona com cloridrato de hidroxilamina em etanol. O
NaSO4 também pode ser usado como agente de secagem em síntese orgânica para a remoção de traços de água de extratos orgânicos. Ele é usado para secar quase todos os compostos, incluindo ácidos graxos, aldeídos, cetonas e halogenetos de alquila e arila.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis of 3-and 5-Alkyl-6-alkyl (aryl) tetrahydropyran-2, 4-diones by the Condensation of ?-Oxo Acid Esters with Aldehydes and Ketones
Lokot, IP, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 37(6), 707-714 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 405-405 (1994)
The use of sodium sulfate as the globulin precipitant in the determination of proteins in blood.
Howe PE.
The Journal of Biological Chemistry, 49(1), 93-107 (1921)
How does sodium sulfate crystallize? Implications for the decay and testing of building materials.
Rodriguez-Navarro C, et al.
Cement and Concrete Research, 30(10), 1527-1534 (2000)
Alexander David Ardianrama et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 485-493 (2019-06-04)
Although triangular silver (Ag) nanoplates are intrinsically unstable, this characteristic has been taken advantage of in the development of a novel sensing platform. However, most of these applications have relied on halide ions as etchants. In the current work, we