793531
Sulfato de sódio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
perda
≤0.5% loss on drying
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Iron Phosphate Purification: Sodium sulfate is involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a technique to remove sodium sulfate from iron phosphate, which is crucial for producing high-purity materials for various industrial applications. This research highlights sodium sulfate′s role in refining chemical processes and improving product quality (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.