71963
Sulfato de sódio
tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sinônimo(s):
Natrii sulfas anhydricus
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Ensaio
99.5% dry basis
Formulário
crystalline
pf
884 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 185 g/L
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?