60153
Potassium citrate tribasic monohydrate
purum p.a., ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
liquid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pf
275 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤1500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?