71959
Sulfato de sódio
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Disodium sulfate, Sodium sulphate, Sulfuric acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% total nitrogen (N)
perda
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
884 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.018
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?