Documentos Principais
80948
Supelco
Sulfato de sódio
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-101.0% (T)
Formulário
solid
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
884 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.1
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5