Documentos Principais
52074
Supelco
Fosfato de sódio
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (T)
Sinônimo(s):
Di-hidrogeno-ortofosfato monossódico, Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Fórmula linear:
NaH2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
119.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Ensaio
99.0-101.0% (T)
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium phosphate monobasic may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of adenosine in human synovial fluid.
  • Analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection.
  • Analysis of benzalkonium chloride and its homologs using HPLC/HPCE.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Analysis of benzalkonium chloride and its homologs: HPLC versus HPCE
Prince SJ, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 19(6), 877-882 (1999)