45506
Fluorodifen
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C13H7F3N2O5/c14-13(15,16)8-1-6-12(11(7-8)18(21)22)23-10-4-2-9(3-5-10)17(19)20/h1-7H
chave InChI
HHMCAJWVGYGUEF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)