34344
Flutriafol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3F
InChI
1S/C16H13F2N3O/c17-13-7-5-12(6-8-13)16(22,9-21-11-19-10-20-21)14-3-1-2-4-15(14)18/h1-8,10-11,22H,9H2
chave InChI
JWUCHKBSVLQQCO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?