45462
Dithianon
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(SC(C#N)=C(S2)C#N)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H4N2O2S2/c15-5-9-10(6-16)20-14-12(18)8-4-2-1-3-7(8)11(17)13(14)19-9/h1-4H
chave InChI
PYZSVQVRHDXQSL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Surface water samples by solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography coupled to quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-Q-TOFMS).
- Honeybees by dispersive-SPE followed by liquid and gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Apples by quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) extraction as well as high performance thin-layer chromatography (HPTLC) clean-up procedures and GC-MS/MS.
- Tomatoes by QuEChERS extraction and LC coupled to triple quadrupole (QqQ) ESI-MS/MS with MRM detection.
Produtos recomendados
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)