45422
Diquat dibromide monohydrate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Diquat
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
under inert gas (sensitive)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].[H]O[H].C1C[n+]2ccccc2-c3cccc[n+]13
InChI
1S/C12H12N2.2BrH.H2O/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;;/h1-8H,9-10H2;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)