Key Documents
50636
Supelco
Paraquat dichloride-(rings-d8) hydrate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium-2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-d8 dichloride, Methyl viologen-d8 dichloride, Paraquat dichloride-d8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D8H6Cl2N2 · xH2O
Peso molecular:
265.21 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C([2H])C([2H])=[N+](C)C([2H])=C2[2H].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
chave InChI
FIKAKWIAUPDISJ-FUIWBTGGSA-L
Aplicação
Paraquat dichloride-d8 may be used as a reference standard for the determination of paraquat dichloride-d8 in potato, cereals, and pulses by liquid-chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Development and independent laboratory validation of a simple method for the determination of paraquat and diquat in potato, cereals and pulses.
Kolberg DIS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 104(8), 2465-2474 (2012)