Documentos Principais
34190
Supelco
Clethodim
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Sinônimo(s):
2-{(E)-1-[(E)-3-Chloroallyloxyimino]propyl}-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H26ClNO3S
Número CAS:
Peso molecular:
359.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
under inert gas (argon)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCSC(C)CC1CC(O)=C(C(=O)C1)\C(CC)=N\OC\C=C\Cl
InChI
1S/C17H26ClNO3S/c1-4-14(19-22-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)23-5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
chave InChI
SILSDTWXNBZOGF-KUZBFYBWSA-N
Descrição geral
Clethodim is a cyclohexanedione herbicide, which inhibits the activity of acetyl-coenzyme A carboxylase. It is widely used to control annual and perennial grass weeds of broad leaved crops, vegetables, vines and trees.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Cyproconazol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46068
Cyproconazol
Cyhalofop-butyl PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereoisomers
Supelco
32753
Cyhalofop-butyl
Diversity of acetyl-coenzyme A carboxylase mutations in resistant Lolium populations: evaluation using clethodim
Yu Q, et al.
Plant Physiology, 145, 547-558 (2007)
Study of clethodim degradation and by-product formation in chlorinated water by HPLC
Sandin-Espana.P, et al.
Chromatographia, 62 (2005)
The effect of ractopamine 34198hydrochloride (Paylean?) on lean carcass yields and pork quality characteristics of heavy pigs fed normal and amino acid fortified diets
Carr.N.S, et al.
Meat Science, 81, 533-539 (2009)