Documentos Principais
45501
Supelco
Flumetralin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12ClF4N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
421.73
Beilstein:
2956801
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCN(Cc1c(F)cccc1Cl)c2c(cc(cc2[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H12ClF4N3O4/c1-2-22(8-10-11(17)4-3-5-12(10)18)15-13(23(25)26)6-9(16(19,20)21)7-14(15)24(27)28/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
PWNAWOCHVWERAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jemmyson Romário de Jesus et al.
Journal of separation science, 40(16), 3327-3334 (2017-06-24)
We report the synthesis, characterization, and application of [Zn(1,4-benzenedicarboxylate)(H