Documentos Principais
33452
Supelco
Parathion-ethyl-d10
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O,O-Diethyl-d10 O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D10H4NO5PS
Número CAS:
Peso molecular:
301.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
chave InChI
LCCNCVORNKJIRZ-MWUKXHIBSA-N
Aplicação
It may be used as an internal standard for the determination of parathion-ethyl in grape seed extract using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry with a triple quadrupole analyzer (GC-QqQ-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Parathion-methyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36187
Parathion-methyl
Triphenyl phosphate analytical standard
Supelco
442829
Triphenyl phosphate
Paraoxon-ethyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36186
Paraoxon-ethyl
Monocrotophos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36173
Monocrotophos
Multi-pesticide residue analysis in nutraceuticals from grape seed extracts by gas chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry
Nieto-Garcia, A.J., et al.
Food Control, 47, 369-380 (2015)