241288
Triphenyl phosphate
≥99%
Sinônimo(s):
Triphenoxyphosphine oxide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 200 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
p.e.
244 °C/10 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble(lit.)
alcohol: moderately soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
grupo funcional
phosphate
cadeia de caracteres SMILES
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
428.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
220 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241288-50G | 4061835517855 |