119660
Tris(2-chloroethyl) phosphate
97%
Sinônimo(s):
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<10 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
pb
192 °C/10 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 7.82 g/L
densidade
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
chave InChI
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
449.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
232 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?