Documentos
8.18606
Sigma-Aldrich
Triisobutyl phosphate
for synthesis
Sinônimo(s):
Triisobutyl phosphate
About This Item
Fórmula linear:
((CH3)2CHCH2)3PO
Número CAS:
Peso molecular:
266.31
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-798-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.002 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
430 °C (DIN 51794)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
272 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
<-60 °C
temperatura de transição
flash point 133 °C (DIN 51758)
solubilidade
0.26 g/L
densidade
0.965 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
chave InChI
HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
270.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6