32951
TDCPP
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol phosphate, Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl ester)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
1.514 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2
chave InChI
ASLWPAWFJZFCKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Eggs by liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Fish samples by gas chromatography-nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD), LC-MS/MS and on-line turbulent flow chromatography (TFC) in conjunction with LC-MS/MS.
- Environmental samples by GC-MS/MS.
- Fruits and vegetables by GC-MS/MS and GC coupled with electron capture detection.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
482.0 - 485.6 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
250 - 252 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)