538728
Triethyl phosphate
ReagentPlus®, ≥99.8%
Sinônimo(s):
TEP, Ethyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.28 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.8%
temperatura de autoignição
845 °F
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Sensor Technology for Chemical Detection: Triethyl phosphate is utilized in the development of trisaryl phosphoric triamide-based resins for a quartz crystal microbalance sensor, enhancing the detection capabilities for sulfur mustard simulants, which is critical in chemical safety and environmental monitoring (Heo et al., 2024).
- Flame-Retardant Bio-based Composites: Research highlights the use of triethyl phosphate in creating flame-retardant, energy-storage, and transparent bio-based composites, leveraging natural cellulose templates to enhance both safety and environmental sustainability (Li et al., 2024).
- Environmental Biodegradation Studies: Triethyl phosphate is instrumental in a novel method for rapidly monitoring organophosphate flame retardants (OPFRs) by liquid-liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, a significant advancement in environmental science for assessing biodegradation (Losantos et al., 2024).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
538728-100ML | 4061832566504 |
538728-20L | |
538728-18L | 4061837659140 |
538728-1L | 4061832566511 |
538728-4L | 4061832566528 |