330396
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A
97%
Sinônimo(s):
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol), TBBPA
Ensaio
97%
pf
178-181 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
InChI
1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
chave InChI
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
330396-100G | 4061826725962 |
330396-500G |