91834
BDE No 47
analytical standard
Sinônimo(s):
2,2′,4,4′-TetraBDE, 2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether, PBDE 47
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(ccc(c1)Br)Oc2c(cc(cc2)Br)Br
InChI
1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
chave InChI
XYBSIYMGXVUVGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)