42235
BDE No 99
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2,4-Tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2′,4,4′,5-PentaBDE, 2,2′,4,4′,5-Pentabromodiphenyl ether, BDE 99, PBDE 99
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
InChI
1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(9(16)3-6)18-12-5-8(15)7(14)4-10(12)17/h1-5H
chave InChI
WHPVYXDFIXRKLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)