Documentos Principais
R7388
Sigma-Aldrich
Meio RPMI-1640
With HEPES, with ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Meio RPMI-1640, Modified, with 20 mM HEPES and L-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pH
>7.2
componentes
HEPES: 20 mM
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
RPMI-1640 medium formulation is based on the RPMI-1630 series of media utilizing a bicarbonate buffering system and alterations in the amounts of amino acids and vitamins. It is used for the culture of human normal and neoplastic leukocytes. RPMI-1640 also supports the growth of various types of cell cultures, like fresh human lymphocytes in the 72-hour phytohemagglutinin (PHA) stimulation assay.
Aplicação
RPMI-1640 medium has been used to culture:
  • human immortalized keratinocyte cells and in in vitro transfection assay
  • cell lines and human T-cell blasts and to monitor autophagic flux
  • peripheral blood mononuclear cells of piglets (PBMCs)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Patrick Linder et al.
PLoS genetics, 10(2), e1004207-e1004207 (2014-03-04)
RNA decay and maturation have in recent years been recognised as major regulatory mechanisms in bacteria. In contrast to Escherichia coli, the Firmicute (Gram-positive) bacteria often do not encode the well-studied endonuclease RNase E, but instead rely on the endonucleases
Antonia Mr Franco et al.
International journal of nanomedicine, 11, 6771-6780 (2016-12-23)
Coordination compounds of pentavalent antimony have been, and remain, the first-line drugs in leishmaniasis treatment for >70 years. Molecular forms of Sb (V) complexes are commercialized as sodium stibogluconate (Pentostam®) and meglumine antimoniate (MA) (Glucantime®). Ever-increasing drug resistance in the
Christine Silvia Gibhardt et al.
Cell reports, 33(3), 108292-108292 (2020-10-22)
Store-operated calcium entry (SOCE) through STIM-gated ORAI channels governs vital cellular functions. In this context, SOCE controls cellular redox signaling and is itself regulated by redox modifications. However, the molecular mechanisms underlying this calcium-redox interplay and the functional outcomes are
Višnja Stepanić et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-04-10)
Chalcones are polyphenolic secondary metabolites of plants, many of which have antioxidant activity. Herein, a set of 26 synthetic chalcone derivatives with alkyl substituted pyrazine heterocycle A and four types of the monophenolic ring B, were evaluated for the potential
Maarit Suomalainen et al.
Journal of cell science, 134(5) (2020-09-13)
In clonal cultures, not all cells are equally susceptible to virus infection, and the mechanisms underlying this are poorly understood. Here, we developed image-based single-cell measurements to scrutinize the heterogeneity of adenovirus (AdV) infection. AdV delivers, transcribes and replicates a