B65209
4-Bromodiphenyl ether
99%
Sinônimo(s):
4-Bromophenyl phenyl ether
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
249.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.607 (lit.)
p.e.
305 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
chave InChI
JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Man Cai et al.
Environmental science and pollution research international, 22(18), 14258-14268 (2015-05-15)
Populus species are very effective in remediation of contaminants. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are commonly used as flame retardants and are known to be persistent environmental pollutants. Numerous studies have shown that PBDEs are rising in human tissues and biota.
Sheng Wang et al.
Environmental science and pollution research international, 22(21), 16914-16926 (2015-06-26)
Commonly used flame retardants, such as polybrominated diphenyl ethers, are extremely persistent in the environment, causing serious environmental risks. Certain strains of bacteria are able to degrade several low brominated congeners of PBDEs aerobically. However, the aerobic degradation pathway is