281999
4-Bromobiphenyl
98%
Sinônimo(s):
(4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4′-Bromobiphenyl, p-Phenylphenyl bromide
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
310 °C (lit.)
pf
82-86 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?