229237
4,4′-Dibromobiphenyl
98%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-(4-bromophenyl)benzene, 4,4′-Dibromo-1,1′-biphenyl, 4,4′-Dibromodiphenyl, 4′,4-Dibromobiphenyl, PBB 15, p,p′-Dibromobiphenyl
Ensaio
98%
forma
solid
pb
355-360 °C (lit.)
pf
163-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
chave InChI
HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?