Key Documents
P36606
Sigma-Aldrich
4-Phenyltoluene
98%
Sinônimo(s):
4-Methylbiphenyl
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
pb
267-268 °C (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-9-13(10-8-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
chave InChI
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7