About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
196.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
326 °C (lit.)
pf
56.5-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
chave InChI
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Growth of 4-methylbenzophenone (4MB) single crystals by Czochralski method and its structural, mechanical and optical characterization: This study discusses the successful growth of 4-methylbenzophenone crystals and their properties, advancing materials science applications (Ramachandran et al., 2018).
- Synthesis and characteristics of photopolymerized benzophenone: The synthesis of 4-methylbenzophenone acrylate for low migration applications in polymers was explored, suggesting its utility in safer material design (Tang et al., 2017).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Stanislav Gobec et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(23), 5170-5175 (2005-09-27)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like indomethacin, flufenamic acid, and related compounds have been recently identified as potent inhibitors of AKR1C3. We report that some other NSAIDs (diclofenac and naproxen) also inhibit AKR1C3, with the IC(50) values in the low micromolar
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M29959-250G | |
M29959-10G | 4061834046264 |
M29959-50G | 4061834046271 |