913278
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dibromonickel(II)
≥95%
Sinônimo(s):
dppeNiBr2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
322-326 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni+2].P(CCP(c4ccccc4)c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Br-].[Br-]
InChI
1S/C26H24P2.2BrH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
AEGMSHMBRVOLMV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- kumada catalyst-transfer polycondensation
- oxidation of carboranyl phosphine ligands
- synthesis of nickel-iron dithiolato hydrides
- hydroformylation of alcohols
- Ullmann reactions - homocoupling reactions
- intramolecular aerobic oxidative amination of alkenes
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)