217891
Nickel(II) bromide
98%
Sinônimo(s):
Nickel(2+) dibromide
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
pf
963 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
densidade
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.